Learn More
Cocktail de scintillation liquide beta Max-ES, MP Biomedicals™
Code produit 15782242 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
3,78 l (1 gal)
Conditionnement:
3.79L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15782242 3,78 l (1 gal) 3.79L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15782242 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0188002001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    344.00€
    327.60€ / 3.79L
    Économisez 16.40€
    4% de réduction
 Article restreint
En stock
Spécification
Nom chimique ou matériau Beta Max-ES liquid scintillation cocktail
Densité 0,9 à 1,0 g/mL à 20 °C
Quantité 3,78 l (1 gal)
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Betamax ES
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H302+H332-Nocif en cas d'ingestion ou d'inhalation
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .