Learn More
Cocktail de scintillation Esliquid Beta Max™, MP Biomédicals™
Code produit 15792242 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4 x 1 gal
Conditionnement:
15.14L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15792242 4 x 1 gal 15.14L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15792242 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0188002004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    883.00€
    841.05€ / 15.14L
    Économisez 41.95€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Offre un rendement élevé du tritium et des performances excellentes avec les filtres secs et les lingettes de test. MP Biomedicals Beta Max™ - Le cocktail de scintillation Esliquid est disponible dans de grands récipients de 5 gallons ou dans quatre
  • Biodégradable, non toxique, ininflammable et inodore
  • Le produit peut être appliqué avec des échantillons organiques, des filtres secs, des lingettes de test et des extractions de dosage 3H acétyle CoA CAT
  • Stockage à température amb
Spécification
Point d’ébullition 300 °C
Densité 0,9 - 1,0g/mL à 20 °C
Quantité 4 x 1 gal