Learn More
(+)-Bêta-Méthyl-alpha,alpha-diphényl-4-morpholinebutanenitrile, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (+)-beta-Methyl-alpha,alpha-diphenyl-4-morpholinebutanenitrile |
| CAS | 6134-93-6 |
| Formule moléculaire | C21H24N2O |
| Quantité | 10 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C21H24N2O/c1-18(16-23-12-14-24-15-13-23)21(17-22,19-8-4-2-5-9-19)20-10-6-3-7-11-20/h2-11,18H,12-16H2,1H3/t18-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@H](CN1CCOCC1)C(C#N)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Nom IUPAC | (3S)-3-méthyl-4-morpholin-4-yl-2,2-diphénylbutanenitrile |
| Poids moléculaire (g/mol) | 320.43 |
| Poids de la formule | 320.1889 |