Learn More
Chlorhydrate de bêta-méthylamino-L-alanine, TRC
Code produit 30465759
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30465759 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30465759 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM28555310MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau beta-Methylamino-L-alanine Hydrochloride
CAS 16012-55-8
Formule moléculaire C4H10N2O2 • (HCl)
Quantité 10 mg
Synonyme 2-Amino-3-(methylamino)propanoic Acid Hydrochloride, S(+)-β-Methyl-α,β-diaminopropionic Acid Hydrochloride, BMAA Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C4H10N2O2.ClH/c1-6-2-3(5)4(7)8;/h3,6H,2,5H2,1H3,(H,7,8);1H/t3-;/m0./s1
SMILES CNC[C@H](N)C(O)=O.Cl
Nom IUPAC acide (2S)-2-amino-3-(méthylamino)propanoïque ; chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 118.133646
Poids de la formule 154.0509