Learn More
Bêta-méthylphénéthylamine chlorhydrate, TRC
Code produit 30468719
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30468719 10 g 10g
30468429 25 g 25g
30468027 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30468719 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM32478010G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 20388-87-8
Formule moléculaire C9 H13 N . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 171.67
Synonyme β-Methylphenethylamine Hydrochloride, Benzeneethanamine, β-methyl-, hydrochloride (1:1), Benzeneethanamine, β-methyl-, hydrochloride (9CI), Phenethylamine, β-methyl-, hydrochloride (8CI), 2-Phenyl-1-propanamine hydrochloride, 2-Phenyl-1-propanamine monohydrochloride, 2-Phenylpropylamine hydrochloride, β-Methylbenzeneethanamine hydrochloride
Nom IUPAC 2-phénylpropane-1-amine ; Chlorhydrate
SMILES Cl.CC(CN)c1ccccc1
Specifications
Nom chimique ou matériau R-beta-Methylphenylethylamine hydrochloride
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C9H13N.ClH/c1-8(7-10)9-5-3-2-4-6-9;/h2-6,8H,7,10H2,1H3;1H
Poids de la formule 171.0815