Learn More
Bêta-méthylphénéthylamine, TRC
Code produit 30134506
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
2.50g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30134506 25 g 25g
30132928 10 g 10g
17924755 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30134506 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM32477525G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 582-22-9
Formule moléculaire C9 H13 N
Poids moléculaire (g/mol) 135.21
Synonyme Benzeneethanamine, β-methyl-, Phenethylamine, β-methyl- (8CI), β-Methylbenzeneethanamine, (RS)-2-Phenylpropylamine, (±)-2-Phenylpropylamine, (±)-β-Methylphenethylamine, 1-Propanamine, 2-phenyl-, 2-Phenyl-1-propanamine, 2-Phenyl-1-propylamine, 2-Phenylpropanamine, 2-Phenylpropylamine, NSC 272273, β-Methylphenethylamine, β-Methylphenylethylamine, β-Phenylpropylamine
Nom IUPAC 2-phénylpropane-1-amine
SMILES CC(CN)c1ccccc1
Spécification
Nom chimique ou matériau beta-Methylphenethylamine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C9H13N/c1-8(7-10)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7,10H2,1H3
Poids de la formule 135.1048
Pourcentage de pureté >95%