Learn More
Bêta-morpholino-alpha-(3,4-diméthoxy-5-bromobenzyl)acrylonitrile, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | beta-Morpholino-alpha-(3,4-dimethoxy-5-bromobenzyl)acrylonitrile |
| CAS | 41833-82-3 |
| Formule moléculaire | C16H19BrN2O3 |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | 3-Bromo-4,5-dimethoxy-α-(4-morpholinylmethylene)benzenepropanenitrile |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H19BrN2O3/c1-20-15-9-12(8-14(17)16(15)21-2)7-13(10-18)11-19-3-5-22-6-4-19/h8-9,11H,3-7H2,1-2H3 |
| SMILES | COC1=C(C(Br)=CC(CC(C#N)=CN2CCOCC2)=C1)OC |
| Nom IUPAC | 2-(3-bromo-4,5-diméthoxybenzyl)-3-morpholinoacrylonitrile |
| Poids moléculaire (g/mol) | 367.24 |
| Poids de la formule | 366.06 |