Learn More
bêta-myrcène (> 90%), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Myrcene |
| CAS | 123-35-3 |
| Formule moléculaire | C10 H16 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 1,6-Octadiene','7-methyl-3-methylene-, 7-Methyl-3-methylene-1,6-octadiene, 2-Methyl-6-methylene-2,7-octadiene, 3-Methylene-7-methyl-1,6-octadiene, Myrcene, NSC 406264, beta-Myrcene, β-Geraniolene, β-Myrcene |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H16/c1-5-10(4)8-6-7-9(2)3/h5,7H,1,4,6,8H2,2-3H3 |
| SMILES | CC(=CCCC(=C)C=C)C |
| Nom IUPAC | 7-méthyl-3-méthylidèneocta-1,6-diène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 136.23 |
| Poids de la formule | 136.1252 |