Learn More
bêta-naphthoflavone, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10561371 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10561371 1 g Flacon en verre 1g
10497320 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10561371 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 128170010
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 6051-87-2 | C19H12O2 | 272.29 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6051-87-2
Formule moléculaire C19H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 272.29
Numéro MDL MFCD00004986
Clé InChI OUGIDAPQYNCXRA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme beta-naphthoflavone, 5,6-benzoflavone, beta-nf, 3-phenyl-1h-naphtho 2,1-b pyran-1-one, 3-phenyl-1h-benzo f chromen-1-one, 1h-naphtho 2,1-b pyran-1-one, 3-phenyl, unii-1bt0256y8o, 3-phenylbenzo f chromen-1-one, ccris 3262, .beta.-naphthoflavone
CID PubChem 2361
ChEBI CHEBI:77013
Nom IUPAC 3-phénylbenzo[f]chromen-1-one
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=O)C3=C(O2)C=CC4=CC=CC=C43
Spécification
Nom chimique ou matériau β-Naphthoflavone
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 162.0°C to 164.0°C
Couleur Beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Beilstein 17, I, 216
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in ethanol,chloroform,soluble in sulfuric acid
Poids de la formule 272.29
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline