Learn More
Bêta-Naphthoflavone, TRC
Code produit 30480115
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30480115 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30480115 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN369015100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau beta-Naphthoflavone
CAS 6051-87-2
Formule moléculaire C19 H12 O2
Quantité 100 mg
Synonyme 1H-Naphtho[2,1-b]pyran-1-one, 3-phenyl-, 5,6-Benzoflavone (6CI,7CI), 3-Phenyl-1H-naphtho[2,1-b]pyran-1-one, 3-Phenyl-1H-benzo[f]chromen-1-one, BNF, NSC 136015, β-Naphthoflavone
Formule InChI InChI=1S/C19H12O2/c20-16-12-18(14-7-2-1-3-8-14)21-17-11-10-13-6-4-5-9-15(13)19(16)17/h1-12H
SMILES O=C1C=C(Oc2ccc3ccccc3c12)c4ccccc4
Nom IUPAC 3-phénylbenzo[f]chrome-1-one
Poids moléculaire (g/mol) 272.3
Poids de la formule 272.0837