Learn More
Nicotinamide adénine dinucléotide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15444739
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15444739 25 g 25g
15424739 1 g 1g
15434739 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15444739 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J62337.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    778.00€
    700.65€ / 25g
    Économisez 77.35€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 53-84-9 | C21H27N7O14P2 | 663.43 g/mol
NAD+, Free Acid is a major electron acceptor molecule in biological oxidation reactions. It is also used as a catalyst intermediate and several enzymes in a multistep system, known as enzyme cycling,.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le NAD+, acide libre est une molécule de transport d’électrons importante dans les réactions d’oxydation biologiques. Il est également utilisé comme catalyseur et plusieurs enzymes dans un système multiétapes, connu sous le nom de cyclage d’enzymes.
Solubilité
Soluble dans l’eau à50 mg/ml
Remarques
Le b-NAD est très hygroscopique et doit être stocké sous forme desséchée. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Température de stockage recommandée : -20°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 53-84-9
Formule moléculaire C21H27N7O14P2
Poids moléculaire (g/mol) 663.43
Numéro MDL MFCD00150377
Clé InChI BAWFJGJZGIEFAR-WIWLTUSXNA-N
Synonyme nicotinamide adenine dinucleotide, nad+, diphosphopyridine nucleotide, nad-oxidized, nicotinamide-adenine dinucleotide, dpn-ox, beta-nicotinamide adenine dinucleotide, dpn+, nad, nad +
CID PubChem 15938971
ChEBI CHEBI:57540
Nom IUPAC Phosphate de [[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurine-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolane-2-yl]méthoxy-oxidophosphoryl] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoylpyridine-1-ium-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolane-2-yl]méthyl
SMILES NC(=O)C1=CC=C[N+](=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau beta-Nicotinamide adenine dinucleotide
Couleur Blanc
Quantité 25 g
Beilstein 3584133
Merck Index 14,6344
Informations sur la solubilité Soluble in water at 50mg/ml
Poids de la formule 663.43
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Poudre