Learn More
Le phosphate de dinucléotide d’adénine bêta-nicotinamide réduit le sel tétrasodique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15445795
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15445795 100 mg 100mg
15455795 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15445795 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J62089.MC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    209.00€
    188.65€ / 100mg
    Économisez 20.35€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2646-71-1 | C21H26N7Na4O17P3 | 833.35 g/mol
NADPH tetra sodium salt is used as an ubiquitous cofactor and biological reducing agent. β-NADPH is a coenzyme found in all living cells and is involved in redox reactions carrying electrons from one reaction to another. It is used as an electron donor, cofactor for many redox enzymes including nitric oxide synthetase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sel de sodium NADPH tétra est utilisé comme cofacteur omniprésent et comme agent de réduction biologique. Le β-NADPH est une coenzyme trouvée dans toutes les cellules vivantes et impliquée dans des réactions redox qui transportent des électrons d’une réaction à l’autre. Il est utilisé comme donneur d’électrons, cofacteur pour de nombreuses enzymes redox, y compris l’oxyde nitrique synthétase.
Solubilité
Soluble dans l’eau (50 mg/ml).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Température de stockage recommandée -20°C. Sensible à la lumière. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2646-71-1
Formule moléculaire C21H26N7Na4O17P3
Poids moléculaire (g/mol) 833.35
Numéro MDL MFCD10567216
Clé InChI WYWWVJHQDVCHKF-NRTBITFTNA-J
Synonyme nadph tetrasodium salt, nadph, tetrasodium salt, coenzyme ii tetrasodium salt reduced form
CID PubChem 131673986
Nom IUPAC Phosphate d’hydrogène de [[(2R,3R,4R,5R)-5-(6-aminopurine-9-yl)-3-hydroxy-4-phosphonooxyoxolane-2-yl]méthoxy-hydroxyphosphoryl] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoyl-4H-pyridine-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolane-2-yl]méthyl ; Hydrogène moléculaire ; Sodium
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau beta-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate reduced tetrasodium salt
Couleur Blanc
Quantité 100 mg
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water (50mg/ml).
Poids de la formule 833.35
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre