Learn More
Le bêta-nicotinamide adénine dinucléotide réduit le sel disodique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15460197
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité unitSize
15460197 1 g 1g
15470197 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15460197 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. J61638.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.50€
    65.65€ / 1g
    Économisez 6.85€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 606-68-8 | C21H27N7Na2O14P2 | 709.41 g/mol
β-Nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+) and β-Nicotinamide adenine dinucleotide, reduced (NADH) comprise a coenzyme redox pair (NAD+:NADH) involved in a wide range of enzyme catalyzed oxidation reduction reactions. In addition to its redox function, NAD+/NADH is a donor of ADP-ribose units in ADP-ribosylaton (ADP-ribosyltransferases; poly(ADP-ribose) polymerases ) reactions and a precursor of cyclic ADP-ribose (ADP-ribosyl cyclases). As a reagent, NADH can be used in enzyme cycling assays to amplify detection of activity of biologically relevant enzymes or metabolites present in low concentrations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le β-nicotinamide adénine dinucléotide (NAD+) et le β-nicotinamide adénine dinucléotide, sa forme réduite (NADH), comprennent une paire redox de coenzymes (NAD+:NADH) impliquées dans une large gamme de réactions d’oxydoréduction catalysées par des enzymes. En plus de sa fonction redox, NAD+/NADH est un donneur d’unités ADP-ribose dans des réactions d’ADP-ribosylation (ADP-ribosyltransférases, poly(ADP-ribose) polymérases) et un précurseur d’ADP-ribose cyclique (ADP-ribosyl cyclases). En tant que réactif, le NADH peut être utilisé dans des essais de cycle enzymatique pour amplifier la détection de l’activité des enzymes ou des métabolites biologiquement pertinents présents à de faibles concentrations.
Solubilité
Il est soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker avec du dessiccant. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Température de stockage recommandée -20°C, sensible à la lumière. Hygroscopique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 606-68-8
Formule moléculaire C21H27N7Na2O14P2
Poids moléculaire (g/mol) 709.41
Numéro MDL MFCD00036200
Clé InChI QRGNQKGQENGQSE-WUEGHLCSSA-L
Synonyme beta-nadh disodium salt
CID PubChem 131673989
Nom IUPAC Phosphate d’hydrogène de [[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurine-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolane-2-yl]méthoxy-hydroxyphosphoryl] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoyl-4H-pyridine-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolane-2-yl]méthyl ; Hydrogène moléculaire ; Sodium
SMILES [Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
Specifications
Nom chimique ou matériau beta-Nicotinamide adenine dinucleotide reduced disodium salt
Couleur Blanc à jaune
Quantité 1 g
Beilstein 5230241
Informations sur la solubilité It is soluble in water.
Poids de la formule 709.41
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre