Learn More
Bêta-nicotinamide mononucléotide, TRC
Code produit 17974745
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17974745 10 mg 10mg
17942685 25 mg 25mg
17993185 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17974745 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN40776510MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1094-61-7
Formule moléculaire C11 H15 N2 O8 P
Poids moléculaire (g/mol) 334.22
Synonyme Pyridinium, 3-(aminocarbonyl)-1-(5-O-phosphono-β-D-ribofuranosyl)-, inner salt, 3-Carbamoyl-1-β-D-ribofuranosylpyridinium hydroxide, 5'-phosphate, inner salt (6CI,7CI), Pyridinium, 3-(aminocarbonyl)-1-(5-O-phosphono-β-D-ribofuranosyl)-, hydroxide, inner salt, Pyridinium, 3-carbamoyl-1-β-D-ribofuranosyl-, hydroxide, 5'-(dihydrogen phosphate), inner salt (8CI), NMN, NMN (mononucleotide), Nicotinamide mononucleotide, Nicotinamide ribonucleoside 5'-phosphate, Nicotinamide ribonucleotide, Nicotinamide ribotide, β-D-NMN, β-NMN, β-Nicotinamide mononucleotide
Nom IUPAC [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoylpyridine-1-ium-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl phosphate d’hydrogène méthyl
SMILES NC(=O)c1ccc[n+](c1)[C@@H]2O[C@H](COP(=O)(O)[O-])[C@@H](O)[C@H]2O
Spécification
Nom chimique ou matériau beta-Nicotinamide mononucleotide
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C11H15N2O8P/c12-10(16)6-2-1-3-13(4-6)11-9(15)8(14)7(21-11)5-20-22(17,18)19/h1-4,7-9,11,14-15H,5H2,(H3-,12,16,17,18,19)/t7-,8-,9-,11-/m1/s1
Poids de la formule 334.0566
Pourcentage de pureté >95%