Learn More
beta-Nicotyrine, TRC
Code produit 17980775
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17980775 100 mg 100mg
17900675 25 mg 25mg
17992785 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17980775 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN445000100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 487-19-4
Formule moléculaire C10 H10 N2
Poids moléculaire (g/mol) 158.2
Synonyme Pyridine, 3-(1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)-, Nicotyrine (6CI,7CI), Pyridine, 3-(1-methylpyrrol-2-yl)- (8CI), 1-Methyl-2-(3-pyridyl)pyrrole, 3,2'-Nicotyrine, 3-(1-Methyl-2-pyrrolyl)pyridine, NSC 127943, NSC 407276, β-Nicotyrine, beta-Nicotyrine
Nom IUPAC 3-(1-methylpyrrol-2-yl)pyridine
SMILES Cn1cccc1c2cccnc2
Spécification
Nom chimique ou matériau beta-Nicotyrine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H10N2/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9/h2-8H,1H3
Poids de la formule 158.0844
Pourcentage de pureté >95%