Learn More
beta-Propiolactone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11450797
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11450797 5 g 5g
11440797 1 g 1g
11460797 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11450797 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23197.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    172.38€
    141.65€ / 5g
    Économisez 30.73€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 57-57-8 | C3H4O2 | 72.06 g/mol
Beta-Propiolactone is widely used as a sterilizing and sporicidal agent, which is used to sterilize blood plasma, vaccines, tissue grafts, surgical instruments and enzymes. It finds an application in the manufacturing of acrylic acid and its esters. It is utilized as an intermediate in the synthesis of synthetic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La bêta-propiolactone est largement utilisée comme agent stérilisant et sporicide, qui est utilisé pour stériliser le plasma sanguin, les vaccins, les greffes de tissus, les instruments chirurgicaux et les enzymes. Il est utilisé dans la fabrication de l’acide acrylique et de ses esters. Il est utilisé comme intermédiaire dans la synthèse de composés synthétiques.
Solubilité
Miscible avec de l’eau et des solvants organiques.
Remarques
Matériau inflammable. Doit être stocké dans une armoire ou une salle de stockage de sécurité séparée. Tenir à l’écart de la chaleur et des sources d’inflammation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57-57-8
Formule moléculaire C3H4O2
Poids moléculaire (g/mol) 72.06
Numéro MDL MFCD00005169
Clé InChI VEZXCJBBBCKRPI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme beta-propiolactone, propiolactone, 2-oxetanone, propanolide, betaprone, 3-propanolide, 1,3-propiolactone, 3-propiolactone, beta-propionolactone, beta-propiolakton
CID PubChem 2365
ChEBI CHEBI:49073
Nom IUPAC oxétane-2-one
SMILES O=C1CCO1
Spécification
Nom chimique ou matériau beta-Propiolactone
Point de fusion -34°C
Densité 1.146
Point d’ébullition 161°C to 163°C
Point d’éclair 70°C (158°F)
Plage de pourcentage du dosage 0.97
Indice de réfraction 1.413
Quantité 5 g
Numéro UN 3382
Sensibilité Moisture sensitive
Merck Index 14,7820
Informations sur la solubilité Miscible with water and organic solvents.
Poids de la formule 72.06
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • beta-Propiolactone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: .beta.-Propiolactone