Learn More
Beta-propiolactone, 98 %, pure, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11351523 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25mL
500mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11351523 500 mL Flacon en verre 500mL
10741521 5 mL Flacon en verre 5mL
10625511 25 mL Flacon en verre 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11351523 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 269045000
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 57-57-8 | C3H4O2 | 72.06 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Packaging Note: Glass bottle is put into a can for shipping.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57-57-8
Formule moléculaire C3H4O2
Poids moléculaire (g/mol) 72.06
Numéro MDL MFCD00005169
Clé InChI VEZXCJBBBCKRPI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme beta-propiolactone, propiolactone, 2-oxetanone, propanolide, betaprone, 3-propanolide, 1,3-propiolactone, 3-propiolactone, beta-propionolactone, beta-propiolakton
CID PubChem 2365
ChEBI CHEBI:49073
Nom IUPAC oxetan-2-one
SMILES O=C1CCO1
Spécification
Nom chimique ou matériau β-Propiolactone
Note relative au nom Pure
Densité 1.1460g/mL
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 500 mL
Poids de la formule 72.06
Qualité Pures