Learn More
Bêta-pseudouridine, TRC
Code produit 30135291
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
2.50mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30135291 2.5 mg 2.50mg
30006038 25 mg 25mg
30005595 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30135291 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP8396052.5MG
 Article restreint
Expédition estimée: 26-10-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1445-07-4
Synonyme 5--D-Ribofuranosyl-2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione 5-(β-D-Ribofuranosyl)uracile∣5-Ribosyluracil∣NSC 162405∣pseudouridine C-D-pseudouridine∣ ∣ψ ∣β ; ∣β
Spécification
Format Purs, non dilués
Poids moléculaire 244.2
Conditions d’expédition Température ambiante
Quantité 2.5 mg
Nom chimique ou matériau bêta-pseudouridine