Learn More
Bêta-sitostérol, avec env. 10 % de campcholestérol, env. 75 % de bêta-sitostérol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10654992 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
Conditionnement:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10654992 5 g 5g
10664992 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10654992 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 132720050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.65€
    31.65€ / 5g
    Économisez 6.00€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Edge
This item is not returnable. View return policy
CAS: 83-46-5 | C29H50O | 414.72 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 83-46-5
Formule moléculaire C29H50O
Clé InChI KZJWDPNRJALLNS-VJSFXXLFSA-N
Synonyme beta-sitosterol, sitosterol, cupreol, quebrachol, 22,23-dihydrostigmasterol, azuprostat, triastonal, cinchol, rhamnol, harzol
CID PubChem 222284
ChEBI CHEBI:27693
Specifications
Nom chimique ou matériau β-Sitosterol
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 3.5% max.
Spectre IR Authentique
Quantité 5 g
Rotation spécifique -24° to -32° (20°C, 589nm) (c=2, CHCl3) Typically
SMILES CCC(CCC(C)C1CCC2C1(CCC3C2CC=C4C3(CCC(C4)O)C)C)C(C)C
Nom IUPAC (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-[(2R,5R)-5-éthyl-6-méthylheptan-2-yl]-10,13-diméthyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodécahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthrènes3-ol
Poids moléculaire (g/mol) 414.718
Poids de la formule 414.70
Pourcentage de pureté ≥75%
Forme physique Poudre