Learn More
Bêta-sitostérol, avec env. 10 % de campcholestérol, env. 75 % de bêta-sitostérol, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | β-Sitosterol |
| Couleur | Blanc |
| Perte à la dessiccation | 3.5% max. |
| Spectre IR | Authentique |
| Conditionnement | Bouteille en verre |
| Quantité | 100 g |
| Rotation spécifique | -24° to -32° (20°C, 589 nm) (c=2, CHCl3) Typically |
| SMILES | CC[C@H](CC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(C)C |
| Nom IUPAC | (1R,3aS,3bS,7S,9aR,9bS,11aR)-1-[(2R,5R)-5-éthyl-6-méthylheptan-2-yl]-9a,11a-diméthyl-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,6H,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phénanthrène-7-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 414.72 |
| Afficher plus |