Learn More
bêta-tétralone, TRC
Code produit 30418049
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30418049 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30418049 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT29856025G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau beta-Tetralone
CAS 530-93-8
Formule moléculaire C10H10O
Quantité 25 g
Synonyme 1,2,3,4-Tetrahydro-2-naphthalenone, 1,2,3,4-Tetrahydro-2-oxonaphthalene, 2-Oxotetralin, 2-Tetralone, 3,4-Dihydro-1H-naphthalen-2-one, 3,4-Dihydro-2(1H)-naphthalenone, NSC 87083
Formule InChI InChI=1S/C10H10O/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-4H,5-7H2
SMILES O=C1CCc2ccccc2C1
Nom IUPAC 3,4-dihydro-1H-naphtalén-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 146.19
Poids de la formule 146.0732