Learn More
Acide bêta-tétronique, TRC
Code produit 30451437
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30451437 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30451437 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT3095131G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau beta-Tetronic Acid
CAS 541-57-1
Formule moléculaire C4 H4 O3
Quantité 1 g
Synonyme 4-Hydroxy-2(5H)-furanone, 3-Hydroxy-2H-furan-5-one, 4-Hydroxy-5H-furan-2-one
Formule InChI InChI=1S/C4H4O3/c5-3-1-4(6)7-2-3/h1,5H,2H2
SMILES OC1=CC(=O)OC1
Nom IUPAC 3-hydroxy-2H-furan-5-one
Poids moléculaire (g/mol) 100.073
Poids de la formule 100.016