Learn More
Bêta-tyrosine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | beta-Tyrosine |
| CAS | 6049-54-3 |
| Formule moléculaire | C9H11NO3 |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | beta-Amino-4-hydroxybenzenepropanoic Acid, 3-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic Acid, 3-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propionic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H11NO3/c10-8(5-9(12)13)6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13) |
| SMILES | NC(CC(=O)O)c1ccc(O)cc1 |
| Nom IUPAC | acide 3-amino-3-(4-hydroxyphényl)propanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 181.19 |
| Poids de la formule | 181.0739 |