Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches de garde BetaBasic™ 18
Code produit 11592841 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
2,1 mm
3 mm
4 mm
Longueur (métrique):
10mm
Granulométrie:
3 μm
5 μm
Conditionnement:
4 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Longueur (métrique) Granulométrie Conditionnement
11592841 4 mm 10mm 5 μm 4 pièces
10197984 2,1 mm 10mm 3 μm 4 pièces
11572841 3 mm 10mm 3 μm 4 pièces
11582841 4 mm 10mm 3 μm 4 pièces
10419634 2,1 mm 10mm 5 μm 4 pièces
10438094 3 mm 10mm 5 μm 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11592841 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 71505014001
Expédition estimée: 07-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Disponibles dans des dimensions limitées. Pour plus de renseignements, veuillez contacter le service client.
Les cartouches de protection Thermo Scientific™ BetaBasic™ 18 sont disponibles dans des dimensions limitées. Pour plus de renseignements, veuillez contacter le service client.
  • Le format 10 mm offre une protection maximale et une augmentation minimale de la rétention
  • Ajuster Thermo Scientific UNIGUARD™ connexion directe et supports autonomes
  • Très efficace et reproductible Thermo Scientific colonnes
  • 150Å taille des pores pour les petites molécules, les peptides et les hydrolysats de protéines
  • Stabilité aux pH exceptionnelle
Nécessite :
Thermo Scientific Unigard™ Support à connexion directe ou autonome, vendu séparément.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Taux de carbone 13%
pH 2 - 12
Granulométrie 5 μm
Longueur (métrique) 10mm
Porosité 150 Å
Surface spécifique 200 m2/g
Diamètre (métrique) 4 mm
À utiliser avec (équipement) Support Uniguard à raccord direct et indépendant
“End-capped” Oui
Type d’USP L1
Gamme de produits Beta