Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC BetaBasic™ 18, granulométrie de 3 μm
Code produit 10487994 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
30mm
50mm
100mm
150mm
Diamètre (métrique):
2,1 mm
4 mm
4,6 mm
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Conditionnement
10487994 30mm 4,6 mm 1 pièce
10210765 50mm 2,1 mm 1 pièce
10456694 50mm 4 mm 1 pièce
10270805 50mm 4,6 mm 1 pièce
10426684 100mm 2,1 mm 1 pièce
10477483 100mm 4,6 mm 1 pièce
10360744 150mm 2,1 mm 1 pièce
10291235 150mm 4,6 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 10487994 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 71503034630
Expédition estimée: 15-10-2026
Disponibles dans des dimensions limitées. Pour plus de renseignements, veuillez contacter le service client.
Les colonnes HPLC Thermo Scientific BetaBasic 18 sont des colonnes hautement efficaces et reproductibles.
  • Taille des pores adaptée aux petites molécules, aux peptides et aux digestions de protéines
  • Stabilité aux pH exceptionnelle
Informations relatives aux commandes :
D’autres tailles de colonne sont également disponibles. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le Service Clients.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 4,6 mm
À utiliser avec LC / MS , APCI
Longueur (métrique) 30mm
Granulométrie 3 μm
pH 2 à 12
Porosité 150 Å
Surface spécifique 200 m²/g
Type d’USP L1
Phase stationnaire BetaBasic C18
Matériau de remplissage Silice
Taux de carbone 13%
Type de colonne Phase inverse
“End-capped” Oui
Phase Phase inverse