Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC BetaBasic™ 18, granulométrie de 5 μm
Code produit 10648425 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
30mm
50mm
100mm
150mm
250mm
Diamètre (métrique):
2,1 mm
3 mm
4,6 mm
Conditionnement:
1 pièce
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) unitSize
10648425 50mm 2,1 mm 1 pièce
10158904 30mm 2,1 mm -
10201245 50mm 4,6 mm 1 pièce
10169574 100mm 2,1 mm 1 pièce
10528985 100mm 4,6 mm 1 pièce
10650346 150mm 2,1 mm 1 pièce
10418204 150mm 3 mm 1 pièce
10456684 150mm 4,6 mm 1 pièce
10057454 250mm 4,6 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 10648425 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 71505052130
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Disponibles dans des dimensions limitées. Pour plus de renseignements, veuillez contacter le service client.
Les colonnes HPLC Thermo Scientific BetaBasic 18 sont des colonnes hautement efficaces et reproductibles.
  • Taille des pores adaptée aux petites molécules, aux peptides et aux digestions de protéines
  • Stabilité aux pH exceptionnelle
Informations relatives aux commandes :
D’autres tailles de colonne sont également disponibles. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le Service Clients.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 2,1 mm
À utiliser avec LC / MS , APCI
Longueur (métrique) 50mm
Granulométrie 5 μm
pH 2 à 12
Porosité 150 Å
Surface spécifique 200 m²/g
Type d’USP L1
Phase stationnaire BetaBasic C18
Gamme de produits Beta
Matériau de remplissage Silice
Taux de carbone 13%
Type de colonne Phase inverse
“End-capped” Oui
Phase Phase inverse