Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes de protection BetaBasic™ 18 Javelin™
Code produit 11508730 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
2,1mm
2,1 mm
4 mm
Longueur (métrique):
10 mm
10 mm
20 mm
Granulométrie:
5 μm
Conditionnement:
4 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Longueur (métrique) Granulométrie unitSize
11508730 4 mm 10 mm 5 μm 4 pièces
11588720 2,1 mm 10 mm 5 μm 4 pièces
11563251 2,1mm 20 mm 5 μm 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11508730 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 71505014006
 Article restreint
Expédition estimée: 03-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Offrent une protection pratique et simple d’emploi pour les colonnes analytiques HPLC
  • Raccord direct à serrage manuel pour un confort d’utilisation et une efficacité maximum
  • Le concept breveté ne nécessite pas de support, pour un remplacement rapide et facile
  • Très efficace et reproductible Thermo Scientific colonnes
  • 150Å taille des pores pour les petites molécules, les peptides et les hydrolysats de protéines
  • Stabilité aux pH exceptionnelle
Informations sur la commande
Des cartouches de garde Javelin sont disponibles dans d’autres phases Thermo Scientific. Pour plus d’informations, contactez votre Service Clients.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Granulométrie 5 μm
Longueur (métrique) 10 mm
Diamètre (métrique) interne 4 mm
Phase stationnaire BetaBasic 18
Gamme de produits Beta