Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches de protection BetaBasic™ 8, Granulométrie de 5 μm
Code produit 10545995 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
4 mm
Longueur (métrique):
10mm
Granulométrie:
5 μm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Longueur (métrique) Granulométrie
10545995 4 mm 10mm 5 μm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10545995 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 71405014001
Expédition estimée: 03-12-2026
Les cartouches de protection Thermo Scientific™ BetaBasic™ 8 sont disponibles dans des dimensions limitées. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le Service Client.
Les cartouches de protection Thermo Scientific™ BetaBasic™ 8 sont disponibles dans des dimensions limitées. Pour plus de renseignements, veuillez contacter le service client.
  • Le format 10 mm offre une protection maximale et une augmentation minimale de la rétention
  • Il s'adapte aux montures Thermo Scientific UNIGUARD à raccord direct ou indépendantes
  • Colonnes Thermo Scientific extrêmement efficaces et reproductibles
  • 150 Åde porosité pour les petites molécules, les peptides et les digestions de protéines
  • Stabilité aux pH élevés exceptionnelle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taux de carbone 7 %
pH 2 à 9
Granulométrie 5 μm
Longueur (métrique) 10mm
Porosité 150 Å
Surface spécifique 200 m2/g
Diamètre (métrique) 4 mm
À utiliser avec (équipement) Support Uniguard à raccord direct et indépendant
“End-capped” Oui
Type d’USP L7
Gamme de produits Beta