Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes de protection BetaBasic™ 8 Javelin
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
- Raccord direct à serrage manuel pour un confort d’utilisation et une efficacité maximum
- Conception brevetée ne nécessitant pas de support, pour un remplacement rapide et facile
Spécification
Spécification
| Taux de carbone | 7 % |
| pH | 2 à 8 |
| Granulométrie | 5 μm |
| Longueur (métrique) | 20 mm |
| Porosité | 150 Å |
| Surface spécifique | 200 m2/g |
| Type | Colonne HPLC |
| Diamètre (métrique) interne | 2,1mm |
| À utiliser avec (équipement) | Colonne HPLC analytique |
| Phase stationnaire | BetaBasic 8 |
| Afficher plus |