Learn More
Mésylate de bétahistine, TRC
Code produit 30339195
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30339195 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30339195 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB3240032.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Betahistine mesilate
CAS 54856-23-4
Formule moléculaire C8 H12 N2 . 2 C H4 O3 S
Quantité 2.5 g
Synonyme Betahistine mesilate, N-Methyl-2-(pyridin-2-yl)ethanamine bis(methanesulfonate), 2-Pyridineethanamine, N-methyl-, methanesulfonate (1:2), 2-Pyridineethanamine, N-methyl-, dimethanesulfonate (9CI), Betahistine mesylate, Merislon
Formule InChI InChI=1S/C8H12N2.2CH4O3S/c1-9-7-5-8-4-2-3-6-10-8;2*1-5(2,3)4/h2-4,6,9H,5,7H2,1H3;2*1H3,(H,2,3,4)
SMILES CNCCc1ccccn1.CS(=O)(=O)O.CS(=O)(=O)O
Nom IUPAC acide méthylsulfonique ;N-méthyl-2-pyridine-2-yléthanamine
Poids moléculaire (g/mol) 328.41
Poids de la formule 328.0763