Learn More
Betahistine, TRC
Code produit 30179060
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30179060 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30179060 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB324005500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5638-76-6
Formule moléculaire C8H12N2
Poids moléculaire (g/mol) 136.19
Synonyme N-Methyl-2-pyridineethanamine, 2-(2-Methylaminoethyl)pyridine, 2-(beta-Methylaminoethyl)pyridine, Methyl(2-pyridin-2-ylethyl)amine, N-Methyl-2-(2-pyridinyl)ethanamine, N-Methyl-2-(2-pyridyl)ethylamine, N-Methyl-2-pyridineethylamine, N-Methyl-N-[2-(2-pyridinyl)ethyl]amine, N-Methyl-N-[2-(pyridin-2-yl)ethyl]amine, N-Methyl[2-(pyridin-2-yl)ethyl]amine, N-[2-(2-Pyridyl)ethyl]-N-methylamine, NSC 42617, OBE 101, Y-G 14, [2-(2-Pyridyl)ethyl]methylamine, beta-Histine;
Nom IUPAC N-methyl-2-pyridin-2-ylethanamine
SMILES CNCCc1ccccn1
Spécification
Nom chimique ou matériau Betahistine
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H12N2/c1-9-7-5-8-4-2-3-6-10-8/h2-4,6,9H,5,7H2,1H3
Poids de la formule 136.1