Learn More
Bétaïne, solution 5 M, qualité biologie moléculaire, ultra pure, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15865428 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100mL
10mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15865428 100 mL Flacon en plastique 100mL
15855428 10 mL Flacon en plastique 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15865428 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur J77507.AE
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 107-43-7 | C5H11NO2 | 117.148 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-43-7
Formule moléculaire C5H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 117.148
Numéro MDL MFCD00012123
Clé InChI KWIUHFFTVRNATP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme betaine, glycine betaine, oxyneurine, lycine, trimethylglycine, abromine, trimethylglycocoll, glycylbetaine, glycocoll betaine, acidin-pepsin
CID PubChem 247
ChEBI CHEBI:17750
Nom IUPAC 2-(triméthylazaniumyle)acétate
SMILES C[N+](C)(C)CC(=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Betaine
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 100 mL
Beilstein 3537113
Qualité Biologie moléculaire
Forme physique Solution