Learn More
Bétaïne, 98 %, pour analyse, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10246930 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10246930 5 g Flacon en verre 5g
10591451 100 g Flacon en plastique 100g
10721424 500 g Flacon en plastique 500g
13468448 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10246930 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 204240050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 107-43-7 | C5H11NO2 | 117.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-43-7
Formule moléculaire C5H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 117.15
Numéro MDL MFCD00012123
Clé InChI KWIUHFFTVRNATP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme betaine, glycine betaine, oxyneurine, lycine, trimethylglycine, abromine, trimethylglycocoll, glycylbetaine, glycocoll betaine, acidin-pepsin
CID PubChem 247
ChEBI CHEBI:17750
Nom IUPAC 2-(triméthylazaniumyle)acétate
SMILES C[N+](C)(C)CC(=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau βine
Note relative au nom Anhydrous
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 301.0°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 1% max. (140°C, 3 hrs)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)3NCH2CO2
Quantité 5 g
Beilstein 04, IV, 2369
Merck Index 15, 1181
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1000g/L (25°C). Other solubilities: 55g/100 g methanol,8.7g/100 g ethanol,sparingly soluble in ether,slightly soluble in chloroform
Transmittance 95% min. (c=10, H2O, 430nm) 1cm cell
Poids de la formule 117.15
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Analyse
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline