Learn More
Chlorhydrate de bétaïne, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11463157
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
Code produit. 11463157
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A16122.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 590-46-5 | C5H12ClNO2 | 153.61 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Le chlorhydrate de bétaïne est un composé naturel qui présente un intérêt pour son rôle dans l’osmorégulation. En tant que médicament, il a été utilisé comme source d’acide chlorhydrique dans le traitement de l’hypochlorhydrie. La bétaïne a également été utilisée dans le traitement des troubles hépatiques, de l’hyperkaliémie, de l’homocystinurie et des troubles gastro-intestinaux.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 590-46-5
Formule moléculaire C5H12ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 153.61
Numéro MDL MFCD00011903
Clé InChI HOPSCVCBEOCPJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme betaine hydrochloride, betaine chloride, pluchine, acidogeno, acipepsol, achylin, acidin, acinorm, acidol, acidine
CID PubChem 11545
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)CC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Betaine hydrochloride
Point de fusion ∼240°C (decomposition)
Quantité 250 g
Beilstein 3916181
Merck Index 14,1179
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Nom IUPAC carboxymethyl(trimethyl)azanium;chloride
Poids de la formule 153.61
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Betaine hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Betaine hydrochloride