Learn More
Betamethasone-17-butyrate-21-propionate, MedChemExpress
Code produit 16460616
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
20 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16460616 20 mg
16451058 5 mg
16438608 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16460616 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0775
MedChemExpress Betamethasone-17-butyrate-21-propionate is a topical corticosteroid with potential in the treatment of inflammatory skin diseases.
Betamethasone-17-butyrate-21-propionate is a topical corticosteroid with potential in the treatment of inflammatory skin diseases.
Spécification
Nom chimique ou matériau Betamethasone-17-butyrate-21-propionate
CAS 2-1-5534
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C29H39FO7
Quantité 20 mg
SMILES O=C([C@]([C@]([C@@]1([H])C2)(C[C@H](O)[C@](F)([C@]3(C=C4)C)[C@@]1([H])CCC3=CC4=O)C)([C@H]2C)OC(CCC)=O)COC(CC)=O
Poids moléculaire (g/mol) 518.61
Poids de la formule 518.61
Pourcentage de pureté 98.91%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation