Learn More
Betamethasone 17-Valerate, TRC
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Betamethasone Valerate |
| CAS | 2152-44-5 |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule moléculaire | C27 H37 F O6 |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-11β,17,21-trihydroxy-16β-methyl-, 17-valerate (7CI,8CI), (11β,16β)-9-Fluoro-11,21-dihydroxy-16-methyl-17-[(1-oxopentyl)oxy]pregna-1,4-diene-3,20-dione, Valeric acid, 17-ester with 9-fluoro-11β,17,21-trihydroxy-16β-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione (8CI), 9α-Fluoro-11β,21-dihydroxy-16β-methyl-17α-valeryloxypregna-1,4-diene-3,20-dione, 9α-Fluoro-16β-methylprednisolone 17-valerate, Bedermin, Beta-Val, Betamethasone 17-valerate, Betamethasone 17α-valerate, Betamethasone valerate, Betnesol V, Betneval, Betnovate, Betnovateat, Betoid, Bettamousse, Bextasol, Celestan V, Celestane V, Celestoderm, Celestoderm V, Celeston valerate, Dermosol, Dermovaleas, Ecoval 70, Fuciderm, Hormezon, Rinderon V, Stanoval, Tokuderm, Valisone, β-Methasone 17-valerate |
| Formule InChI | InChI=1S/C27H37FO6/c1-5-6-7-23(33)34-27(22(32)15-29)16(2)12-20-19-9-8-17-13-18(30)10-11-24(17,3)26(19,28)21(31)14-25(20,27)4/h10-11,13,16,19-21,29,31H,5-9,12,14-15H2,1-4H3/t16-,19-,20-,21-,24-,25-,26-,27-/m0/s1 |
| SMILES | CCCCC(=O)O[C@@]1([C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)CO |
| Nom IUPAC | [(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-9-fluoro-11-hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] pentanoate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 476.58 |
| Afficher plus |