Learn More
Betamethasone dipropionate, MedChemExpress
Code produit. 16451359
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Code produit. 16451359
Marque: Medchem Express HY13571
MedChemExpress Betamethasone dipropionate is a glucocorticoid steroid with anti-inflammatory and immunosuppressive abilities.
Betamethasone dipropionate is a glucocorticoid steroid with anti-inflammatory and immunosuppressive abilities.
Spécification
Nom chimique ou matériau Betamethasone dipropionate
CAS 5593-20-4
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C28H37FO7
Quantité 1 g
Synonyme Betamethasone 17,21-dipropionate
Informations sur la solubilité DMSO : 110 mg/mL (218.00 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@]12[C@](C[C@H](C)[C@]2(OC(CC)=O)C(COC(CC)=O)=O)([H])[C@]3([H])CCC4=CC(C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C1)=O
Poids moléculaire (g/mol) 504.59
Poids de la formule 504.59
Pourcentage de pureté 98.31%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.