Learn More
Betamethasone, MedChemExpress
Code produit 16486226
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16486226 100 mg
16421676 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16486226 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13570
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
MedChemExpress Betamethasone is a synthetic glucocorticoid with anti-inflammatory and immunosuppressive activities. Betamethasone accelerates fetal lung maturation and induces gene expression and apoptosis.
Betamethasone is a synthetic glucocorticoid with anti-inflammatory and immunosuppressive activities. Betamethasone accelerates fetal lung maturation and induces gene expression and apoptosis.
Spécification
Nom chimique ou matériau Betamethasone
CAS 378-44-9
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H29FO5
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 50 mg/mL (127.40 mM)
SMILES C[C@@]12[C@](C[C@H](C)[C@]2(O)C(CO)=O)([H])[C@]3([H])CCC4=CC(C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C1)=O
Poids moléculaire (g/mol) 392.46
Poids de la formule 392.46
Pourcentage de pureté 99.91%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation