Learn More
Thermo Scientific Chemicals Valérate de bétaméthasone
Code produit. 16594294 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 16594294
Marque: Thermo Scientific Chemicals 464930010
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2152-44-5
Formule moléculaire C27H37FO6
Poids moléculaire (g/mol) 476.59
Clé InChI SNHRLVCMMWUAJD-SUYDQAKGSA-N
Nom IUPAC Pentanoate de (1R,2S,3aS,3bS,9aS,9bR,10S,11aS)-9b-fluoro-10-hydroxy-1-(2-hydroxyacétyl)-2,9a,11a-triméthyl-7-oxo-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,7H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phénanthren-1-yl
SMILES CCCCC(=O)O[C@@]1([C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau βmethasone valerate
Quantité 1 g
Poids de la formule 476.58