Learn More
Texwipe™ BetaMop™ II
Code produit 11581214 Tous les produits Texwipe Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Rechargement de tête de serpillière
Serpillère BetaMop II
À utiliser avec (équipement):
BetaMop II
Systèmes de seaux d’essorage
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
11581214 Serpillère BetaMop II Systèmes de seaux d’essorage 1 pièce
11541224 Rechargement de tête de serpillière BetaMop II 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11581214 Fournisseur Texwipe™ Code fournisseur TX7106
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    159.00€
    136.51€ / 1 pièces
    Économisez 22.49€
    14% de réduction
Expédition estimée: 06-01-2027
Les propriétés de faible contamination en font la serpillère idéale pour le nettoyage des sols dans des environnements critiques
Durable, absorbant, résistant à la corrosion et peu contaminant ; Autoclavable.
La durabilité, la résistance à la corrosion et les propriétés de faible contamination en font la serpillère idéale pour le nettoyage des sols dans des environnements critiques. La tête de la serpillère en polyester à maille tubulaire haute capacité, sans soudure, assure une excellente absorbance. BetaMop II peut être utilisé avec tous les systèmes de seaux d’essorage. La tête de la serpillère et et la pince sont autoclavables pour une utilisation dans des environnements stériles.
Spécification
Type de produit Serpillère BetaMop II
Autoclavable Autoclavable
Résistant à Corrosion
Comprend Manche et tête de rechange
À utiliser avec (équipement) Systèmes de seaux d’essorage
À utiliser avec (application) Pour le nettoyage des sols dans les salles blanches électroniques et les environnements stériles
Matériau Polyester