Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches de protection BetaSil™ C8
Code produit 10448864 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
3 mm
4 ou 4,6 mm
Granulométrie:
5 μm
Conditionnement:
4 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Granulométrie Conditionnement
10448864 4 ou 4,6 mm 5 μm -
10712147 3 mm 5 μm 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10448864 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 70205014001
Expédition estimée: 03-12-2026
Requires
Support Thermo Scientific UNIGUARD™ à raccord direct ou indépendant, vendu séparément.
Les cartouches de protection à montage rapide offrent une protection pratique, économique et efficace qui prolonge la durée de vie des colonnes.
  • Le format 10 mm offre une protection maximale et une augmentation minimale de la rétention
  • Il s’adapte aux supports Thermo Scientific UNIGUARD™ à raccord direct ou indépendants
  • Granulométrie : 5 μm
  • 10 L x 3,0 mm dia. int.
  • Chimie Thermo Scientific sur silice 100 Å
  • Surface spécifique importante et taux de greffage élevé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Granulométrie 5 μm
Longueur (métrique) 10 mm
Diamètre (métrique) interne 4 ou 4,6 mm
Phase stationnaire C8
Gamme de produits BetaSil