Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC BetaSil™ CN, granulométrie de 5 μm
Code produit 10755326 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
150mm
250mm
Diamètre (métrique):
4,6 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Conditionnement
10755326 250mm 4,6 mm 1 pièce
10128954 150mm 4,6 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10755326 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 70805254630
Expédition estimée: 07-12-2026
Les colonnes HPLC Thermo ScientificTM BetaSilTM CN sont disponibles dans des dimensions limitées. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le Service Client.
  • Thermo Scientific chimie sur 100Å silice
Informations relatives aux commandes :
D’autres dimensions de colonnes, notamment des colonnes à l’échelle préparative, sont disponibles. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le Service Clients.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 4,6 mm
À utiliser avec LC-MS
Longueur (métrique) 250mm
Granulométrie 5 μm
pH 2 à 9
Porosité 100 Å
Type d’USP L10
Phase stationnaire Cyano (CN)
Gamme de produits Beta
Matériau de remplissage Silice
Taux de carbone 6 %
Type de colonne Mode mixte
“End-capped” Oui
Phase Phase inverse, phase normale, sélectivité polaire