Description
Les cartouches de protection en phényle Thermo Scientific™ BetaSil™ sont disponibles dans des dimensions limitées. Pour plus de renseignements, veuillez contacter le service client.
- Chimie Thermo Scientific sur silice 100 Å
- Surface spécifique et taux de greffage élevés
- Granulométrie : 5 μm
- 10 L x 4,0 mm dia. int.
- Le format 10 mm offre une protection maximale et une augmentation minimale de la rétention
- Pour supports Thermo Scientific UNIGUARD™ à raccord direct et indépendants
Matériel nécessaire :
Support Thermo Scientific Uniguard™ ou indépendant, vendu séparément.
Spécification
Spécification
| Taux de carbone | 11 % |
| pH | 2 à 9 |
| Granulométrie | 5 μm |
| Longueur (métrique) | 10mm |
| Porosité | 100Å |
| Diamètre (métrique) | 4 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Support Uniguard à raccord direct et indépendant |
| “End-capped” | Oui |
| Type d’USP | L11 |
| Gamme de produits | Beta |