Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches de protection, phényl / hexyl BetaSil™
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Requires
Support Thermo Scientific UNIGUARD™ à raccord direct ou indépendant, vendu séparément.
- Le format 10 mm offre une protection maximale et une augmentation minimale de la rétention
- Pour supports Thermo Scientific UNIGUARD™ à raccord direct et indépendants
Caractéristiques de la phase solide BetaSil phényl / hexyl
- Ligand sur silice 100 Å
- Surface spécifique et taux de greffage élevés
- Les colonnes Thermo Scientific BetaSil phényl / hexyl offrent une sélectivité unique
Specifications
Specifications
| Granulométrie | 5 μm |
| Longueur (métrique) | 10 mm |
| Diamètre (métrique) interne | 2,1mm |
| Phase stationnaire | Phényl/Hexyl |
| Gamme de produits | Beta |