Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches de protection en silice BetaSil™
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Découvrez une colonne puissante pour la séparation des composés apolaires et modérément polaires basée sur de la silice de haute pureté de 100 Å et conçue pour l’analyse de petites molécules.
Les colonnes HPLC en silice Thermo Scientific™ BETASIL™ reposent sur une silice très pure de 100 Å conçue pour l’analyse de petites molécules. Les colonnes en silice BETASIL sont utilisées pour les séparations de phase normales. Ces colonnes en silice non liée sont un outil puissant et efficace pour la séparation des composés apolaires et modérément polaires.
- 100 Å de silice de haute pureté
- Utilisées pour la séparation des composés apolaires et modérément polaires.
Spécification
Spécification
| pH | 2 à 9 |
| Granulométrie | 5 μm |
| Longueur (métrique) | 10 mm |
| Porosité | 100Å |
| Diamètre (métrique) | 4 mm |
| Diamètre (métrique) interne | 4 ou 4,6 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Colonne HPLC |
| “End-capped” | Non |
| Type d’USP | L3 |
| Gamme de produits | BetaSil |