Learn More
Betaxolol hydrochloride, MedChemExpress
Description
Betaxolol Hydrochloride is a selective beta1 adrenergic receptor blocker that can be used for the research of hypertension and glaucoma.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Betaxolol hydrochloride |
| CAS | 63659-19-8 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C18H30ClNO3 |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | SL75212 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 100 mg/mL (290.79 mM) ∣H2O : 10 mg/mL (29.08 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | OC(CNC(C)C)COC1=CC=C(CCOCC2CC2)C=C1.[H]Cl |
| Poids moléculaire (g/mol) | 343.89 |
| Afficher plus |