Learn More
Betaxolol hydrochloride, R&D Systems™
Code produit 18722724
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18722724 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18722724 Fournisseur Tocris Bioscience Code fournisseur 0906/50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective β1 antagonist
Selective β1-adrenoceptor antagonist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 63659-19-8
Formule moléculaire C18H30ClNO3
Poids moléculaire (g/mol) 343.892
Clé InChI CHDPSNLJFOQTRK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme betaxolol hydrochloride, betaxolol hcl, betoptima, kerlone, betoptic, kerlon, lokren, betaxolo hydrochloride, betoptic s
CID PubChem 107952
ChEBI CHEBI:643228
Nom IUPAC 1-[4-[2-(cyclopropylmethoxy)ethyl]phenoxy]-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol;hydrochloride
SMILES CC(C)NCC(COC1=CC=C(C=C1)CCOCC2CC2)O.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Betaxolol hydrochloride
Quantité 50 mg
Poids de la formule 343.89
Pourcentage de pureté >99%
Gamme de produits Tocris