Learn More
Chlorhydrate de Betaxolol, TRC
Code produit 30136489
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30136489 100 mg 100mg
30137093 5 mg 5mg
17971675 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30136489 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB327980100MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 63659-19-8
Formule moléculaire C18 H29 N O3 . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 343.89
Synonyme Betaxolol Hydrochloride, (2RS)-1-[4-[2-(Cyclopropylmethoxy)ethyl]phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol hydrochloride, 2-Propanol, 1-[4-[2-(cyclopropylmethoxy)ethyl]phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-, hydrochloride (1:1), 2-Propanol, 1-[4-[2-(cyclopropylmethoxy)ethyl]phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-, hydrochloride (9CI), Betapress, Betoptic, Betoptima, Kerlone, Optipress, SL 75212, SLD 212
Nom IUPAC 1-[4-[2-(cyclopropylméthoxy)éthyl]phénoxy]-3-(propan-2-ylamino)propane-2-ol ; Chlorhydrate
SMILES Cl.CC(C)NCC(O)COc1ccc(CCOCC2CC2)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau Betaxolol Hydrochloride
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C18H29NO3.ClH/c1-14(2)19-11-17(20)13-22-18-7-5-15(6-8-18)9-10-21-12-16-3-4-16;/h5-8,14,16-17,19-20H,3-4,9-13H2,1-2H3;1H
Poids de la formule 343.1914