Learn More
Chlorhydrate de Betaxolol, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Betaxolol Hydrochloride |
| Quantité | 5 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H29NO3.ClH/c1-14(2)19-11-17(20)13-22-18-7-5-15(6-8-18)9-10-21-12-16-3-4-16;/h5-8,14,16-17,19-20H,3-4,9-13H2,1-2H3;1H |
| Poids de la formule | 343.1914 |