Learn More
Betaxolol, MedChemExpress
Description
Betaxolol is a selective beta1 adrenergic receptor blocker that can be used for the research of hypertension and glaucoma.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Betaxolol |
| CAS | 63659-18-7 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C18H29NO3 |
| Quantité | 50 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 100 mg/mL (325.28 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | OC(CNC(C)C)COC1=CC=C(CCOCC2CC2)C=C1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 307.43 |
| Poids de la formule | 307.43 |
| Afficher plus |